Drukuj
Tetrafluoroboran nitroilu ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
36374.06 36374.14
36374.06EA 470 PLN
36374.06 36374.14
Tetrafluoroboran nitroilu ≥90%
Tetrafluoroboran nitroilu
Formuła: BF₄NO₂
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011432
Numer CAS: 13826-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-533-5
Jednostka: 3260
ADR: 8,II