Drukuj
Tetrafluoroboran nitroilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl tetrafluoroborate
174380250 174380050 174381000
ACRO174380250EA 1170 PLN
ACRO174380250 ACRO174380050 ACRO174381000
Tetrafluoroboran nitroilu 97%
Tetrafluoroboran nitroilu
Formuła: BF₄NO₂
MW: 132.81 g/mol
Temp. topnienia: 200 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011432
Numer CAS: 13826-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-533-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Adhering crystals
Assay ≥96.0 %
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %