Tricyclohexylphosphine ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
30386.06
30386.14
30386.03
30386.06EA
883
PLN
30386.06
30386.14
30386.03
Tricyclohexylphosphine ≥96%
Tricyclohexylphosphine
Purity: 96%
CAS No.: 2622-14-2
Molecular Formula: (C6H11)3P
Formula Weight: 280.42
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to off-white
Odour: Unpleasant
Melting Point: 76-78°
MDL No.: MFCD00003853
Formuła:
C₁₈H₃₃P Temp. Wrzenia: 132…134 °C (0,02 mmHg) Temp. topnienia: 76…78 °C Gęstość: 0,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003853 Numer CAS: 2622-14-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-069-2 |