Drukuj
chlorek benzetoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hyamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
B8879-100G B8879-250G B8879-500G
SIALB8879-100GEA 400 PLN
SIALB8879-100G SIALB8879-250G SIALB8879-500G
chlorek benzetoniowy, Sigma-Aldrich®
chlorek benzetoniowy
Formuła: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09 g/mol
Temp. topnienia: 164…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011742
Numer CAS: 121-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-479-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01074