Drukuj
chlorek benzetoniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hyamine
105381000 105385000 105380025
ACRO105381000EA 397 PLN
ACRO105381000 ACRO105385000 ACRO105380025
chlorek benzetoniowy 97%
chlorek benzetoniowy
Formuła: C₂₇H₄₂ClNO₂
Temp. topnienia: 158…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011742
Numer CAS: 121-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-479-9
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01074
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤5 % (105 °C, 4 hrs)
Zinc (Zn) ≤500 ppm