Drukuj
Chlorek benzylotrietyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Benzyl triethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
146552-100G 146552-25G 146552-500G
SIAL146552-100GEA 141 PLN
SIAL146552-100G SIAL146552-25G SIAL146552-500G
Chlorek benzylotrietyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek benzylotrietyloamoniowy
Formuła: C₁₃H₂₂ClN
Temp. topnienia: 190…192 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011824
Numer CAS: 56-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-270-1