Drukuj
Chlorek benzylotrietyloamoniowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Benzyl triethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10298.0100 8.10298.0500
8.10298.0100EA 280 PLN
8.10298.0100 8.10298.0500
Chlorek benzylotrietyloamoniowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek benzylotrietyloamoniowy
Formuła: C₁₃H₂₂ClN
Temp. topnienia: 190…192 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011824
Numer CAS: 56-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-270-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 227.78 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 100 °C
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C