Chlorek benzylotrietyloamoniowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzyl triethylammonium chloride
A13268.22
A13268.36
A13268.22EA
213
PLN
A13268.22
A13268.36
Chlorek benzylotrietyloamoniowy ≥99%
Chlorek benzylotrietyloamoniowy
Purity: 99%
CAS No.: 56-37-1
Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Cl
Formula Weight: 227.78
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 3574984
Formuła:
C₁₃H₂₂ClN Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011824 Numer CAS: 56-37-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-270-1 |