Drukuj
Bromek benzylotrietyloamoniowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
164200250 164201000
ACRO164200250EA 201 PLN
ACRO164200250 ACRO164201000
Bromek benzylotrietyloamoniowy 99%
Bromek benzylotrietyloamoniowy
Formuła: C₁₃H₂₂BrN
Temp. topnienia: 187…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011822
Numer CAS: 5197-95-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-986-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 197 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥98.5 %