Drukuj
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
86868-100G 86868-25G 86868-500G
SIAL86868-100GEA 1210 PLN
SIAL86868-100G SIAL86868-25G SIAL86868-500G
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy, Sigma-Aldrich®
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy
Formuła: (C₄H₉)₄NHSO₄
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011637
Numer CAS: 32503-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 251-068-5