Drukuj
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
155837-100G 155837-1KG 155837-25G
SIAL155837-100GEA 602 PLN
SIAL155837-100G SIAL155837-1KG SIAL155837-25G
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy, Sigma-Aldrich®
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy
Formuła: (C₄H₉)₄NHSO₄
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011637
Numer CAS: 32503-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 251-068-5