Drukuj
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
8.18858.0100EA 429 PLN
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy
Formuła: (C₄H₉)₄NHSO₄
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011637
Numer CAS: 32503-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 251-068-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 168 - 174 °C
Molar Mass 339.54 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)