Drukuj
Azotan tetrabutyloamonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
43342.14 43342.06 43342.22 43342.36
43342.14EA 1180 PLN
43342.14 43342.06 43342.22 43342.36
Azotan tetrabutyloamonu ≥98%
Azotan tetrabutyloamonu
Purity: 98% CAS No.: 1941-27-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NNO3 Formula Weight: 304.48 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00043202
Formuła: C₁₆H₃₆N₂O₃
MW: 304.47 g/mol
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043202
Numer CAS: 1941-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-726-0
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 III