Drukuj
Azotan tetrabutyloamonu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
420130250 420130050 420131000
ACRO420130250EA 615 PLN
ACRO420130250 ACRO420130050 ACRO420131000
Azotan tetrabutyloamonu 98%
Azotan tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆N₂O₃
MW: 304.47 g/mol
Temp. topnienia: 116…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043202
Numer CAS: 1941-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-726-0
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥88 %