Drukuj
Jodek acetylocholiny
Dostawca: Molekula
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
30138282-25G 30138282-5G
MOLE30138282-25GEA 2360 PLN
MOLE30138282-25G MOLE30138282-5G
Jodek acetylocholiny
Jodek acetylocholiny
Formuła: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 289.18 g/mol
Temp. topnienia: 204
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011819
Numer CAS: 1866-15-5
Numer WE (dawny EINECS): 217-474-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM