Drukuj
Jodek butyrylotiocholiny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: S-n-Butyrylthiocholine iodide, (2-Butyrylthioethyl)trimethylammonium iodide, 2-(Butyrylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (Propylcarbonylthioethyl)trimethylammonium iodide, (2-(Butyrylthio)ethyl)trimethylammonium iodide
B3253-25G B3253-5G
SIALB3253-25GEA 1220 PLN
SIALB3253-25G SIALB3253-5G
Jodek butyrylotiocholiny, Sigma-Aldrich®
Jodek butyrylotiocholiny
Formuła: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 317.23 g/mol
Temp. topnienia: 172
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00011845
Numer CAS: 1866-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-475-7