Drukuj
Jodek butyrylotiocholiny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: S-n-Butyrylthiocholine iodide, (2-Butyrylthioethyl)trimethylammonium iodide, 2-(Butyrylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (Propylcarbonylthioethyl)trimethylammonium iodide, (2-(Butyrylthio)ethyl)trimethylammonium iodide
108150250 108151000
ACRO108150250EA 1050 PLN
ACRO108150250 ACRO108151000
Jodek butyrylotiocholiny 98%
Jodek butyrylotiocholiny
Formuła: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 317.23 g/mol
Temp. topnienia: 172…176 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011845
Numer CAS: 1866-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-475-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %