Drukuj
Jodek acetylocholiny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7000-25G A7000-5G
SIALA7000-25GEA 625 PLN
SIALA7000-25G SIALA7000-5G
Jodek acetylocholiny, Sigma-Aldrich®
Jodek acetylocholiny
Formuła: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Temp. topnienia: 163…165 °C
Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00011815
Numer CAS: 2260-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-862-3