Drukuj
Jodek acetylocholiny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Acetoxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (2-Acetoxyethyl)trimethylammonium iodide
400180100 400180500
ACRO400180100EA 421 PLN
ACRO400180100 ACRO400180500
Jodek acetylocholiny 99%
Jodek acetylocholiny
Formuła: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 273.11 g/mol
Temp. topnienia: 162…164 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011815
Numer CAS: 2260-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-862-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %