jodek tetrametyloamoniowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12811.22
A12811.36
A12811.22EA
924
PLN
A12811.22
A12811.36
jodek tetrametyloamoniowy ≥99%
jodek tetrametyloamoniowy
Purity: 99%
CAS No.: 75-58-1
Molecular Formula: C4H12IN
Formula Weight: 201.05
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₄H₁₂IN MW: 201.05 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011629 Numer CAS: 75-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-881-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,09364 |