Drukuj
Jodek tetraetyloamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: TEAI, Tetrylammonium iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
235938-100G 235938-25G
SIAL235938-100GEA 313 PLN
SIAL235938-100G SIAL235938-25G
Jodek tetraetyloamonu, Sigma-Aldrich®
Jodek tetraetyloamonu
Formuła: C₈H₂₀IN
MW: 257.16 g/mol
Temp. topnienia: 300
Gęstość: 1.566 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011829
Numer CAS: 68-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-676-9