Jodek tetrabutylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16792.06
A16792.14
A16792.06EA
390
PLN
A16792.06
A16792.14
Jodek tetrabutylofosfoniowy ≥98%
Jodek tetrabutylofosfoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 3115-66-0
Molecular Formula: C16H36IP
Formula Weight: 386.34
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD00050246
Formuła:
C₁₆H₃₆IP MW: 386.34 g/mol Temp. topnienia: 98…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00050246 Numer CAS: 3115-66-0 |