Drukuj
jodek tetra-n-butyloamonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
M-Clarity™ quality level = MQ200
140775-100G 140775-25G 140775-500G
SIAL140775-100GEA 280 PLN
SIAL140775-100G SIAL140775-25G SIAL140775-500G
jodek tetra-n-butyloamonowy, Sigma-Aldrich®
jodek tetra-n-butyloamonowy
Formuła: C₁₆H₃₆IN
MW: 369.37 g/mol
Temp. topnienia: 143…146 °C
Gęstość: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011636
Numer CAS: 311-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-220-5