Drukuj
jodek tetra-n-butyloamonowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22152.0100 8.22152.0250
8.22152.0100EA 330 PLN
8.22152.0100 8.22152.0250
jodek tetra-n-butyloamonowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
jodek tetra-n-butyloamonowy
Formuła: C₁₆H₃₆IN
MW: 369.37 g/mol
Temp. topnienia: 143…146 °C
Gęstość: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011636
Numer CAS: 311-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-220-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula C₁₆H₃₆IN
Molar Mass 369.38 g/mol
Melting Point 143 - 146 °C
LD 50 oral LD50 Rat 1990 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Categories of danger harmful
R Phrase R 22
S Phrase S 22-24/25