jodek tetra-n-butyloamonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
A15484.0B
A15484.18
A15484.30
A15484.0BEA
2570
PLN
A15484.0B
A15484.18
A15484.30
jodek tetra-n-butyloamonowy ≥98%
jodek tetra-n-butyloamonowy
Purity: 98%
CAS No.: 311-28-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NI
Formula Weight: 369.38
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 3916152
Formuła:
C₁₆H₃₆IN MW: 369.37 g/mol Temp. topnienia: 142…148 °C Gęstość: 1.0027 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011636 Numer CAS: 311-28-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-220-5 |