Drukuj
jodek tetra-n-butyloamonowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
161270250 161271000 161275000 161270025
161270250.EA 128 PLN
161270250. 161271000. 161275000. 161270025.
jodek tetra-n-butyloamonowy 98%
jodek tetra-n-butyloamonowy
Formuła: C₁₆H₃₆IN
MW: 369.37 g/mol
Temp. topnienia: 141…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011636
Numer CAS: 311-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-220-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 150 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %
Residue after ignition ≤1 %