Drukuj
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
86872-10G 86872-250G 86872-50G
SIAL86872-10GEA 245 PLN
SIAL86872-10G SIAL86872-250G SIAL86872-50G
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat
Formuła: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Temp. topnienia: 62…63 °C
Numer MDL: MFCD00149981
Numer CAS: 87749-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II