Drukuj
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
86843-250G 86843-50G
SIAL86843-250GEA 2580 PLN
SIAL86843-250G SIAL86843-50G
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat
Formuła: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315.51 g/mol
Temp. topnienia: 62…63 °C
Numer MDL: MFCD00149981
Numer CAS: 87749-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II