Drukuj
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
8.18164.0010EA 214 PLN
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat
Formuła: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315.51 g/mol
Temp. topnienia: 62…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149981
Numer CAS: 87749-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 62 - 63 °C
Molar Mass 315.49 g/mol
Synonyms TBAF
Hill Formula C16H36FN * 3H2O
Chemical Formula (CH3CH2CH2CH2)4NF * 3H2O