Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13303.09
L13303.18
L13303.09EA
342
PLN
L13303.09
L13303.18
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat ≥98%
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 87749-50-6
Molecular Formula: C16H36FN.3H2O
Formula Weight: 315.52 (261.47anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 54-60°
Beilstein Reference: 3761900
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149981
Formuła:
C₁₆H₃₆FN·3H₂O Temp. topnienia: 54…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149981 Numer CAS: 87749-50-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2 Jednostka: 1759 ADR: 8,III |