Drukuj
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
221080100 221080500 221082500
ACRO221080100EA 246 PLN
ACRO221080100 ACRO221080500 ACRO221082500
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat 99%
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat
Formuła: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315.51 g/mol
Temp. topnienia: 58…60 °C
Numer MDL: MFCD00149981
Numer CAS: 87749-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2
Jednostka: 1759
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %