Drukuj
Stojaki na probówki
Dostawca: Simport Scientific
T450-25B T450-25O T450-25R
SIMPT450-25BEA 315 PLN
SIMPT450-25B SIMPT450-25O SIMPT450-25R
Stojaki na probówki
Statywy do probówek Tube Racks
Made of polypropylene.
  • Reusable, autoclavable and freezable (–90 °C)
  • Wells are numbered for easier identification
  • Good chemical resistance