Drukuj
chlorek choliny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C7527-500G C7527-100G C7527-1KG
SIALC7527-500GEA 858 PLN
SIALC7527-500G SIALC7527-100G SIALC7527-1KG
chlorek choliny, Sigma-Aldrich®
chlorek choliny
Formuła: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Temp. topnienia: 244…247 °C
Gęstość: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011721
Numer CAS: 67-48-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-655-4
Klasyfikacja Merck : 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM