Drukuj
chlorek choliny, EMPROVE® ESSENTIAL DAB 10, FCC, extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
5.00117.5000EA 0 PLN
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
chlorek choliny, EMPROVE® ESSENTIAL DAB 10, FCC, extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
chlorek choliny
Formuła: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139.62 g/mol
Temp. topnienia: 244…247 °C
Gęstość: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011721
Numer CAS: 67-48-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-655-4
Klasyfikacja Merck : 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM