chlorek choliny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 67-48-1
Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Formula Weight: 139.63
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Beilstein Reference: 3563126
Merck Reference: 14,2206
MDL No.: MFCD00011721
An acyl group acceptor
Formuła:
HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl Gęstość: ∼1,205 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011721 Numer CAS: 67-48-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-655-4 Klasyfikacja Merck : 14,2206 |