Drukuj
Chlorek acetylocholiny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2-Acetoxyethyl)trimethylammonium chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, 2-Acetoxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ400
A2661-100G A2661-25G
SIALA2661-100GEA 1220 PLN
SIALA2661-100G SIALA2661-25G
Chlorek acetylocholiny, Sigma-Aldrich®
Chlorek acetylocholiny
Formuła: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
MW: 181.66 g/mol
Temp. topnienia: 151
Gęstość: 1.263 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011698
Numer CAS: 60-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-468-8
Klasyfikacja Merck : 13,00089