chlorek tetrametyloamoniowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13288.0B
A13288.0I
A13288.30
A13288.0BEA
965
PLN
A13288.0B
A13288.0I
A13288.30
chlorek tetrametyloamoniowy ≥97%
chlorek tetrametyloamoniowy
Purity: 97%
CAS No.: 75-57-0
Molecular Formula: C4H12ClN
Formula Weight: 109.60
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
(CH₃)₄NCl Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,17 Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011628 Numer CAS: 75-57-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-880-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |