Drukuj
chlorek tetrametyloamoniowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
138331000 138332500 138330010
ACRO138331000EA 196 PLN
ACRO138331000 ACRO138332500 ACRO138330010
chlorek tetrametyloamoniowy 98+%
chlorek tetrametyloamoniowy
Formuła: (CH₃)₄NCl
Temp. topnienia: 420 °C
Gęstość: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: ≥ 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011628
Numer CAS: 75-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-880-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol