Drukuj
chlorek tetraetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T2265-100G T2265-25G
SIALT2265-100GEA 660 PLN
SIALT2265-100G SIALT2265-25G
chlorek tetraetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
chlorek tetraetyloamoniowy
Formuła: C₈H₂₀ClN
Temp. topnienia: 285 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011828
Numer CAS: 56-34-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-267-5
Klasyfikacja Merck : 12,09341