Drukuj
Chlorek tetrabutyloamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
86870-100G 86870-25G 86870-500G
SIAL86870-100GEA 1380 PLN
SIAL86870-100G SIAL86870-25G SIAL86870-500G
Chlorek tetrabutyloamonu, Sigma-Aldrich®
Chlorek tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277.92 g/mol
Temp. topnienia: 83…86 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110
Numer MDL: MFCD00011635
Numer CAS: 1112-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-195-7