Drukuj
Chlorek tetrabutyloamonu, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
86852-10G-F 86852-50G-F
86852-10G-FEA 1950 PLN
86852-10G-F 86852-50G-F
Chlorek tetrabutyloamonu, Supelco®
Chlorek tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277.92 g/mol
Temp. topnienia: 83…86 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110
Numer MDL: MFCD00011635
Numer CAS: 1112-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45025c6df0bc8b42e62080edc9736c6fb703ba9a&vid=75d8443b4fdcc3e3b9b24b7154919d71ea3a82b7&prid=web&clid=SAPDAM