Drukuj
Chlorek tetrabutyloamonu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
8.14645.0025EA 312 PLN
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
Chlorek tetrabutyloamonu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277.92 g/mol
Temp. topnienia: 83…86 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110
Numer MDL: MFCD00011635
Numer CAS: 1112-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-195-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 277.92 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 110 °C
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C16H36ClN