Drukuj
Chloromekwatu chlorek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamonium
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4049-25G C4049-5G
SIALC4049-25GEA 491 PLN
SIALC4049-25G SIALC4049-5G
Chloromekwatu chlorek, Sigma-Aldrich®
Chloromekwatu chlorek
Formuła: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Temp. topnienia: 243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011869
Numer CAS: 999-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-666-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02120