Chloromekwatu chlorek, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamonium
A15630.06
A15630.14
A15630.22
A15630.06EA
151
PLN
A15630.06
A15630.14
A15630.22
Chloromekwatu chlorek, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
Chloromekwatu chlorek
Purity: 98%
CAS No.: 999-81-5
Molecular Formula: C5H12ClN.HCl
Formula Weight: 158.07
Odour: Amine-like
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 3563994
Merck Reference: 14,2104
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011869
Formuła:
ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011869 Numer CAS: 999-81-5 Numer WE (dawny EINECS): 213-666-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2104 |