Drukuj
Chloromekwatu chlorek 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamonium
215420250 215421000
ACRO215420250EA 216 PLN
ACRO215420250 ACRO215421000
Chloromekwatu chlorek 98%
Chloromekwatu chlorek
Formuła: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Temp. topnienia: 239…243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011869
Numer CAS: 999-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-666-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02120
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %