Tribromek tetrabutyloamonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetra-n-butylammonium tribromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium tribromide
16258.14
16258.22
16258.14EA
650
PLN
16258.14
16258.22
Tribromek tetrabutyloamonu ≥98%
Tribromek tetrabutyloamonu
Purity: 98%
CAS No.: 38932-80-8
Molecular Formula: C16H36Br3N
Formula Weight: 482.18
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Melting Point: 74-76°
Beilstein Reference: 3746114
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012110
Formuła:
C₁₆H₃₆Br₃N MW: 482.18 g/mol Temp. topnienia: 74…76 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012110 Numer CAS: 38932-80-8 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |