Drukuj
Tribromek tetrabutyloamonu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
123970250 123971000 123975000
ACRO123970250EA 474 PLN
ACRO123970250 ACRO123971000 ACRO123975000
Tribromek tetrabutyloamonu 98+%
Tribromek tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆Br₃N
Temp. topnienia: 71…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012110
Numer CAS: 38932-80-8
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
Titration Iodometric ≥98.0 %
Specific optical rotation -22° to -26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)