Bromek tetrapropyloamoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11522.0E
A11522.22
A11522.36
A11522.0EEA
5230
PLN
A11522.0E
A11522.22
A11522.36
Bromek tetrapropyloamoniowy 98%
Bromek tetrapropyloamoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1941-30-6
Molecular Formula: (CH3(CH2)2)4NBr
Formula Weight: 266.27
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 3567846
Formuła:
C₁₂H₂₈BrN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011840 Numer CAS: 1941-30-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-727-6 |