Drukuj
Bromek tetrapropyloamoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: TPABr
209370250 209371000 209375000 209370025
ACRO209370250EA 113 PLN
ACRO209370250 ACRO209371000 ACRO209375000 ACRO209370025
Bromek tetrapropyloamoniowy 98%
Bromek tetrapropyloamoniowy
Formuła: C₁₂H₂₈BrN
Temp. topnienia: 266…272 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011840
Numer CAS: 1941-30-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-727-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %