Drukuj
Bromek tetrapentyloamoniowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
221480050 221480250 221481000
ACRO221480050EA 229 PLN
ACRO221480050 ACRO221480250 ACRO221481000
Bromek tetrapentyloamoniowy 99+%
Bromek tetrapentyloamoniowy
Formuła: C₂₀H₄₄BrN
Temp. topnienia: 100…102 °C
Gęstość: 1,0662 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011856
Numer CAS: 866-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-756-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %